Läs mer
Quadrol, MedChemExpress
Produktkod. 16468738
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
16468738 10 g
1 options
Produktkod. 16468738 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2149
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quadrol
CAS 102-60-3
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H32N2O4
Kvantitet 10 g
Synonym N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine EDTP
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(O)CN(CC(O)C)CCN(CC(O)C)CC(O)C
Molekylvikt (g/mol) 292.41
Formel vikt 292.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation