Läs mer
Invitrogen™ Kvalifikationstillägg för CL1000 Imaging System
Description
- Verifiera instrumentets prestanda och minimera driftstopp med IQ/OQ-tjänster (installationskvalificering och driftkvalificering)
- Komplett med revisionsklar dokumentation kommer fabriksutbildade och erfarna ingenjörer att utföra IQ/OQ-tjänster
- Kvalificeringstjänster hjälper till att säkerställa att instrument är installerade och fungerar enligt tillverkarens specifikationer
- Hjälper till att gå in i produktion snabbare
- IQ/OQ rekommenderas: Vid installation, efter en flytt
- OQ rekommenderas: Efter planerat underhåll, Efter större reparationer, Efter tillägg, ändringar eller uppgraderingar av systemet, För ett schemalagt OQ-platskrav
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | iBright FL1000 bildsystem |
| Produkttyp | Kvalifikationstillägg |
| För användning med (applikation) | Garanti för Western Blotting-instrumentering |
| Inkluderar | Revisionsklar dokumentation, Order- och systemverifiering, Dokumentationsverifiering, Installationsverifiering, Programvaruverifiering, Verifiering av maskinvarudrift, Komponentverifiering, Servicetäckningsverifiering, Verifiering av kundutbildning |