Läs mer
Invitrogen™ Kvalifikationstillägg för FL1000 Imaging System
Produktkod. 15746335
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15746335 Varje
1 options
Produktkod. 15746335 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ZGQUSCIBRIGHTFL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utformad för att balansera affärs- och laboratoriekrav och hjälpa till att följa globala standarder, landsspecifika bestämmelser och andra krav på laboratorieplats.
  • Verifiera instrumentets prestanda och minimera driftstopp med IQ/OQ-tjänster (installationskvalificering och driftkvalificering)
  • Komplett med revisionsklar dokumentation kommer fabriksutbildade och erfarna ingenjörer att utföra IQ/OQ-tjänster
  • Kvalificeringstjänster hjälper till att säkerställa att instrument är installerade och fungerar enligt tillverkarens specifikationer
  • Hjälper till att gå in i produktion snabbare
  • IQ/OQ rekommenderas: Vid installation, efter en flytt
  • OQ rekommenderas: Efter planerat underhåll, Efter större reparationer, Efter tillägg, ändringar eller uppgraderingar av systemet, För ett schemalagt OQ-platskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) iBright FL1000 bildsystem
Produkttyp Kvalifikationstillägg
För användning med (applikation) Garanti för Western Blotting-instrumentering
Inkluderar Revisionsklar dokumentation, Order- och systemverifiering, Dokumentationsverifiering, Installationsverifiering, Programvaruverifiering, Verifiering av maskinvarudrift, Komponentverifiering, Servicetäckningsverifiering, Verifiering av kundutbildning