Läs mer
BINDER™ Kvalifikationsdokument IQ/OQ
Produktkod. 16404019 Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
BINDER Chambers Series KBF, KBF-S, KMF , MKF, MKFT
BINDER Chambers-serien BD , BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Produkttyp:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (papperkopia)
Produktkod. 16404019
Brand: BINDER™ 70570003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalifikationsdokument - IQ/OQ dokument– stödjande dokument för validering utförd av kunder, bestående av: IQ/OQ checklistor inkl. kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation; parametrar: temperatur, luftfuktighet och ljusvärden
  • Parametrar beroende på enhet
  • Tillgänglig som papperskopia inuti mapp eller PDF-dokument
Specifikationer
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Beskrivning Kvalifikationsdokument - Digital i PDF-format, IQ/OQ-dokument - stöddokument för validering utförd av kunder, bestående av: IQ/OQ-checklistor inkl. kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation; parametrar: temperatur, luftfuktighet och ljusvärden
Varaktighet På begäran
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation (PDF)
Serviceerbjudande Stöddokument för validering utförd av kunder
Inkluderar IQ/OQ checklistor inkluderar kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation