Läs mer
BINDER™ Kvalifikationsdokument IQ/OQ /PQ
Produktkod. 16474009 Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers (Serie KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF)
BINDER Chambers (Serie KBF, KBF-S, KMF , MKF, MKFT)
BINDER Chambers (serien BD , BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V)
Produkttyp:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (papperkopia)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16474009
Brand: BINDER™ 70070007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalifikationsdokument - IQ/OQ/PQ dokument– stödjande dokument för validering utförd av kunder, enligt kundens krav, PQ-sektionen läggs till i kvalifikationsmappen IQ/OQ; parametrar: temperatur, CO2, O2– eller tryck, beroende på enhet.
  • Parametrar beroende på enhet
  • Tillgänglig som papperskopia inuti mapp eller PDF-dokument
Specifikationer
För användning med (utrustning) BINDER Chambers (Serie KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF)
Beskrivning Kvalifikationsdokument - Papperskopia inuti mappen, IQ/OQ/PQ-dokument - stödjande dokument för validering utförd av kunder, enligt kundens krav, PQ-sektionen läggs till i kvalifikationsmappen IQ/OQ; parametrar: temperatur, luftfuktighet och ljusvärden
Varaktighet På begäran
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation (papperkopia)
Produktlinje BINDER Kammare
Serviceerbjudande IQ/OQ/PQ med komplettering av dokument; Parametrar: Temperatur, luftfuktighet och ljusvärden