Läs mer
Buerkle™ QualiSampler™ Uppsättning
Produktkod. 10329630
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10329630
Brand: Buerkle™ 53301001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den praktiska uppsättningen, som levereras komplett med väska, kombinerar LiquiSampler och ViscoSampler med praktiska tillbehör.Modeller i PP eller PTFE/FEP.
QualiSampler set bestående av:
  • LiquiSampler, (Nedsänkningsdjup: 100 cm, Kapacitet: 250mL)
  • ViscoSampler, 100 cm (Nedsänkningsdjup: 100 cm, Kapacitet: 300 ml)
  • Etui, fem flaskor, rengöringsborste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp LiquiSampler
Material PTFE, FEP
Inkluderar 100 cm PTFE/FEP LiquiSampler, 100 cm PTFE/FEP viskosampler, fodral, fem flaskor, rengöringsborste