Läs mer
Buerkle™ QualiSampler™ Uppsättning
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
QualiSampler set bestående av:
- LiquiSampler, (Nedsänkningsdjup: 100 cm, Kapacitet: 250mL)
- ViscoSampler, 100 cm (Nedsänkningsdjup: 100 cm, Kapacitet: 300 ml)
- Etui, fem flaskor, rengöringsborste
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | QualiSampler Uppsättning |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | 100 cm PP LiquiSampler, 100 cm PP viscosampler, fodral, fem flaskor, rengöringsborste |