Läs mer
Macherey Nagel Testpapper för kvalitativ analys
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
20 x 70 mm
Kvantitet:
200 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Testpapper möjliggör kvalitativ bestämning av joner och kemiska föreningar
- De används för att detektera om föreningar som testats för finns över den specifika detektionsgränsen
- Vissa av tidningarna har specifika tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Silverjoner (AG + ) |
| Kvantitet | 200 remsor |
| Typ | Kvalitativ analys teststickor |
| Mått (L x B) | 20 x 70 mm |