Läs mer
Macherey-Nagel™ Kvalitativ analysprov, MN 615
Produktkod. 10391255 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
82 mm
85 mm
Produktkod. 10391255
Brand: Macherey-Nagel™ 4310015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används ofta för rutinmässiga separationer.
  • Kvalitativa filterpapper används ofta för rutinmässiga separationer
  • Tillverkad av råmaterial av högsta kvalitet med ultrarent vatten för att säkerställa konsekvent och pålitlig filtrering
  • Mest använda filterpapper för allmänt bruk med medium retention och flödeshastighet
  • Detta filterpapper täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor
Specifikationer
Formatera Skiva
Kvalitet MN 615
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 15 mm