Läs mer
Macherey-Nagel™ Kvalitativ analysprov, MN 615
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
82 mm
85 mm
Beskrivning
- Kvalitativa filterpapper används ofta för rutinmässiga separationer
- Tillverkad av råmaterial av högsta kvalitet med ultrarent vatten för att säkerställa konsekvent och pålitlig filtrering
- Mest använda filterpapper för allmänt bruk med medium retention och flödeshastighet
- Detta filterpapper täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| Kvalitet | MN 615 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 82 mm |