Läs mer
3M™ Kvalitativ passformstestsats
Produktkod. 10676285 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Bitter Fit Test Kit
Kvalitativ passformstestsats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10676285 Kvalitativ passformstestsats Varje
12302419 Bitter Fit Test Kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Missbruk kan leda till sjukdom eller dödsfall.
Produktkod. 10676285 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000001898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4935.00 SEK
    2672.82 SEK / Paket med 1
    Save 2262.18 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Missbruk kan leda till sjukdom eller dödsfall.
Detta kvalitativa passningstestsats innehåller allt som behövs för att passningstesta alla partikelrespiratorer eller gas-/ångrespiratorer med ett partikelförfilter.
  • Passa testkit för andningsskydd.
  • Satsen innehåller:
    • Huva
    • Kragemontering
    • Två nebulisatorer
    • Känslighetslösning, 55 ml (1,9 oz.)
    • Fit Test Solution, 55 ml (1,9 oz.)
    • Laminerade användarinstruktioner (flerspråkig)
    • Två uppsättningar ersättningsnebulisatorinsatser
  • Valfritt tränings- och passformstestfall inkluderar tillpassningstestmaterial samt utbildningsmaterial (videor, affischer och litteratur).
  • FT-10 använder en testlösning av natriumsackarin som ger en spray som smakar sött.
  • FT-30 använder en testlösning av denatoniumbensoat för att ge en mycket bitter smak.
Användande:
  • Fungerar genom att spraya lösningen i huvens miljö.
  • Om bäraren inte upptäcker någon smak har passningstestet godkänts.
Beställningsinfo
Individuell 1,9 oz. (55 ml) flaskor med känslighetslösning eller passningstestlösning finns också.
Uppfyllande
Uppfyller prestandakriterierna för passningstestande andningsskydd enligt OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kvalitativ passformstestsats
Certifikat och efterlevnad OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A
För användning med (applikation) Respiratorpassformstest
Inkluderar Laminerat instruktionshäfte, känslighetslösning, passningstestlösning, två nebulisatorer, huva, krage, två set ersättningsnebulisatorinsatser
Modell FT-10
Endast för yrkesmässigt bruk