Läs mer
3M™ Kvalitativ passformstestsats
Produktkod. p-200003641 Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Bitter Fit Test Kit
Kvalitativ passformstestsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Missbruk kan leda till sjukdom eller dödsfall.
Produktkod. 12302419
Brand: 3M™ 7000002042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Missbruk kan leda till sjukdom eller dödsfall.
Detta kvalitativa passningstestsats innehåller allt som behövs för att passningstesta alla partikelrespiratorer eller gas-/ångrespiratorer med ett partikelförfilter.
  • Passa testkit för andningsskydd.
  • Satsen innehåller:
    • Huva
    • Kragemontering
    • Två nebulisatorer
    • Känslighetslösning, 55 ml (1,9 oz.)
    • Fit Test Solution, 55 ml (1,9 oz.)
    • Laminerade användarinstruktioner (flerspråkig)
    • Två uppsättningar ersättningsnebulisatorinsatser
  • Valfritt tränings- och passformstestfall inkluderar tillpassningstestmaterial samt utbildningsmaterial (videor, affischer och litteratur).
  • FT-10 använder en testlösning av natriumsackarin som ger en spray som smakar sött.
  • FT-30 använder en testlösning av denatoniumbensoat för att ge en mycket bitter smak.
Användande:
  • Fungerar genom att spraya lösningen i huvens miljö.
  • Om bäraren inte upptäcker någon smak har passningstestet godkänts.
Beställningsinfo
Individuell 1,9 oz. (55 ml) flaskor med känslighetslösning eller passningstestlösning finns också.
Uppfyllande
Uppfyller prestandakriterierna för passningstestande andningsskydd enligt OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bitter Fit Test Kit
Certifikat och efterlevnad OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A
För användning med (applikation) Respiratorpassformstest
Inkluderar Laminerat instruktionshäfte, känslighetslösning, passningstestlösning, två nebulisatorer, huva, krage, två set ersättningsnebulisatorinsatser
Modell FT-30
Endast för yrkesmässigt bruk