Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kvalitativa/tekniska papper, släta, skivor, klass 3 m/N
Produktkod. 15952910 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15952910
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3305230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Kvalitativa/tekniska papper, Smooth, Discs, Grade 3 m/N är lämpliga för analytiska och tekniska ändamål där medelsnabb filtrering är önskvärd.
  • Tillverkad av raffinerad massa och linters
  • Medium snabb filtrering
  • Icke-steril och bulkförpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basvikt 65 g/m 2
Formatera Skiva
Material Bomullslinters, raffinerad massa
Partikelretention 7 till 10μ m
Filtreringshastighet 30 sek.
Kvalitet 3 m/N
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Diameter (metrisk) 230 mm