Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kvalitativa/tekniska papper, släta, skivor, klass 3 m/N
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av raffinerad massa och linters
- Medium snabb filtrering
- Icke-steril och bulkförpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 65 g/m 2 |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 7 till 10μ m |
| Filtreringshastighet | 30 sek. |
| Kvalitet | 3 m/N |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |