Läs mer
Socorex™ Qualitips Autoklaveringslådor
Produktkod. 11771248
Change view
Håller:
Makro Tips 10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11771248 Makro Tips 10 ml Paket med 4
1 options
Produktkod. 11771248 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 312.10ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 SEK
    599.33 SEK / Paket med 4
    Save 127.67 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026