Läs mer
Socorex™ Virgin Polypropylen Mikropipettspets
Produktkod. 11723256
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 11723256
Brand: Socorex™ 312.10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exakta och exakta resultat när du använder Socorex™ Virgin Polypropylene Micropipette Tips med både fast och variabel volym mikropipetter. De är av engångstyp och tillverkade av ny PP.
  • Naturlig makrospets gjord av ny polypropen
  • 10 ml
  • Disponibel
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 ml
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Material Virgin polypropen