Läs mer
Socorex™ Qualitix™ Sterilization Paper Tray
Produktkod. 17296800
Change view
Längd (engelska):
10,5 tum
Produktkod. Längd (engelska)
17296800 10,5 tum
1 options
Produktkod. 17296800 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 3220.1526
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Advantageously replacing stainless steel trays, Qualitix™ Sterilization paper tray are fully autoclavable by either EO, Steam or Gamma Ray.
  • Rigid medical PE coated paper material
  • Advantageously replacing stainless steel trays
  • One size fits most devices
  • Suitable for EO, steam and gamma sterilization
  • Fit for use as such, or in combination with Qualitix™ sterilization pouches
  • Conformity with ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE standard
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE standard
Färg White
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Sterilization
För användning med (utrustning) Autoclave or EO or Gamma Rays
Inkluderar Paper tray only
Material Polyethylene-coated Medical Paper
Sterilitet Non-sterile
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Mått (L x B x H) 150 x 265 x 15 mm
Längd (engelska) 10,5 tum
Bredd (engelska) 6 in.
Höjd (engelska) 0.6 in.
Höjd (metrisk) 15 mm
Produkttyp Sterilization tray
Längd (metrisk) 265 mm
Bredd (metrisk) 150 mm