Läs mer
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspåse
Produktkod. 15720679
Mått (L x B):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 15720679
Brand: Socorex™ 3210.0926
Bara null kvar
Add to basket
Add to basket
Passar alla små till medelstora steriliseringsanordningar och ger enkel och effektiv inslagning av föremål. Tillverkade av robust papper av medicinsk kvalitet, stängs de tätt med självförslutande remsa för att bibehålla steriliteten. Innehållet förblir synligt genom PET/CPP transparent laminerad film.
  • Robust slitstarkt material
  • Snabb identifiering av innehåll
  • Stor självtätande list, lätt att stänga
  • Chevron topptätning för enkel öppning
  • Lämplig för ång- och EO-gassterilisering
  • Två steriliseringsindikatorer
  • Fem olika storlekar
  • Överensstämmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Förslutningstyp Självhäftande
Material papper
Mått (L x B) 90 x 260 mm