Läs mer
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspåse
Produktkod. 15740679
Change view
Mått (L x B):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15740679 190 x 360 mm Paket med 200
15710679 83 x 160 mm Paket med 200
15720679 90 x 260 mm Paket med 200
15730679 135 x 260 mm Paket med 200
15750679 300 x 395 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15740679 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 3210.1936
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Passar alla små till medelstora steriliseringsanordningar och ger enkel och effektiv inslagning av föremål. Tillverkade av robust papper av medicinsk kvalitet, stängs de tätt med självförslutande remsa för att bibehålla steriliteten. Innehållet förblir synligt genom PET/CPP transparent laminerad film.
  • Robust slitstarkt material
  • Snabb identifiering av innehåll
  • Stor självtätande list, lätt att stänga
  • Chevron topptätning för enkel öppning
  • Lämplig för ång- och EO-gassterilisering
  • Två steriliseringsindikatorer
  • Fem olika storlekar
  • Överensstämmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Förslutningstyp Självhäftande
Material papper
Mått (L x B) 190 x 360 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.