Läs mer
Sampling Systems™ Kvalitetskontroll PharmaLabels
Produktkod. 15809501 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Mått (L x B):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Visa text:
Kvalitetskontroll
Samplade
Tom
Antal per förpackning:
250/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Paket med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Visa text Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15809501 95 x 95 mm Rött Kvalitetskontroll 500/förpackning Paket med 500
15188385 150 x 150 mm Vitt Tom 250/förpackning 1 rulle
13245270 95 x 95 mm Klart Kvalitetskontroll 500/förpackning Paket med 500
15158395 150 x 150 mm Gult Kvalitetskontroll 250/förpackning 1 rulle
15198668 95 x 95 mm Gult Kvalitetskontroll 500/förpackning 1 rulle
15819501 150 x 150 mm Blått Samplade 250/förpackning Paket med 250
15829501 95 x 95 mm Blått Kvalitetskontroll 500/förpackning Paket med 500
15839501 95 x 95 mm Svart Kvalitetskontroll 500/förpackning Paket med 500
15849501 95 x 95 mm Vitt Tom 500/förpackning Paket med 500
15859501 95 x 95 mm Blått Samplade 500/förpackning Paket med 500
15869491 150 x 150 mm Rött Kvalitetskontroll 250/förpackning Paket med 250
15879491 150 x 150 mm Klart Kvalitetskontroll 250/förpackning Paket med 250
15889491 150 x 150 mm Blått Kvalitetskontroll 250/förpackning Paket med 250
15899491 150 x 150 mm Svart Kvalitetskontroll 250/förpackning Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15809501 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8220P01
Beräknad leverans: 28-12-2026
Mediumstyrka vidhäftande pappersetiketter med ett speciellt FDA-acceptabelt lim. Sampling Systems™ Kvalitetskontroll PharmaLabels är idealiska för applikationer där limmet kan komma i kontakt med produkten.
  • Medelhållfast lim
  • Stor skrivyta
  • Varje rulle individuellt förpackad
  • FDA acceptabelt lim (CFR 175.105)
  • Idealisk för applikationer där limmet kan komma i kontakt med produkten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CFR 175.105
Beskrivning Livsmedelsklassad lim
Färg Rött
Material papper
Produkttyp PharmaLabel
Visa text Kvalitetskontroll
Antal per förpackning 500/förpackning
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Mått (L x B) 95 x 95 mm