Läs mer
Kvalitetskontrollstandarder 23 För ICP , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11475938 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475938 125 ml 125ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11475938 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer QC23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8100.00 SEK
    7829.85 SEK / 125ml
    Save 270.15 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag1000 μg/ml
Al1000 μg/ml
B1000 μg/ml
Ba1000 μg/ml
Bi1000 μg/ml
Ca1000 μg/ml
Cd1000 μg/ml
Co1000 μg/ml
Cr1000 μg/ml
Cu1000 μg/ml
Fe1000 μg/ml
Ga1000 μg/ml
I1000 μg/ml
K1000 μg/ml
Li1000 μg/ml
Mg1000 μg/ml
Mn1000 μg/ml
Na1000 μg/ml
Ni1000 μg/ml
Pb1000 μg/ml
Sr1000 μg/ml
Tl1000 μg/ml
Zn1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quality Control Standard 23
Namnnotering Standard 23
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7697-37-2, 74-97-5, 7439-96-5, 7439-92-1, 7440-50-8
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 10.0, 90.0
Analyt- eller komponentnamn Ag,Al,B
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Element Ag, Al, B
Lösningsmedel eller matris 10 % HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • quality control standard 23
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric aicd, lead from lead oxide, nickel, cadmium (non-pyrophoric), cobalt
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning