Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ 1X dsDNA-analyskit, högkänslighet (HS) och brett spektrum (BR)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17116039
Change view
Kvantitet:
1 kit
1000 analyser
Analysera:
1 x dsDNA, brett spektrum
1 x dsDNA, hög känslighet
Kvantifieringsintervall:
0,2 till 100 ng
4 till 4000 ng
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Analysera Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
17116039 1 kit 1 x dsDNA, brett spektrum 4 till 4000 ng -
15870210 1000 analyser 1 x dsDNA, hög känslighet 0,2 till 100 ng Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 17116039 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33267
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
För enkel och exakt dsDNA-kvantifiering möjliggör Quant-iT 1X dsDNA HS- och BR-analyser upp till 1 000 fluorescensbaserade analyser i ett 96-brunnars mikroplattaformat.
Gör DNA-kvantifiering enkel och exakt i en färdig 1X-formulering med Quant-iT 1X dsDNA HS (Högkänslighet) och Quant-iT 1X dsDNA BR (Bredområde) analyskit. Båda satserna ger en färdig arbetslösning. Ladda bara ditt prov, lägg till Qubit 1X dsDNA HS eller BR arbetslösning och avläs koncentrationen med en fluorescensbaserad mikroplattläsare.
Quant-iT 1X dsDNA HS- och BR-analyssatserna är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA (dsDNA) över RNA, vilket ger en exakt och exakt metod för kvantifiering av dsDNA-prover. För att utföra analysen, späd ditt prov (valfri volym från 1–20μ L är acceptabelt) i den medföljande 1X arbetslösningen, läs sedan av koncentrationen med en fluorescensplattaläsare.
Quant-iT 1X dsDNA HS Assay Kit är exakt för initiala provkoncentrationer från 10 pg/μ L till 100 ng/μ L, vilket ger ett kärndetektionsområde på 0,2 ng till 100 ng DNA i analysröret. Quant-iT 1X dsDNA BR Assay Kit är korrekt för initiala DNA-provkoncentrationer på 200 pg/μ L till 4000 ng/μ L (beroende på provvolym), vilket ger ett detektionsområde på 4–4000 ng DNA.
Vanliga föroreningar som salter, fria nukleotider, lösningsmedel, tvättmedel och protein tolereras väl i dsDNA-analyserna. '1X' dsDNA-analyssatserna tillhandahåller reagens och buffert i en bruksfärdig formulering och är mycket selektiva för dsDNA framför ssDNA, RNA och protein.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera 1 x dsDNA, brett spektrum
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 506/523
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Antal reaktioner 1000 (200μ L analysvolym)
Kvantifieringsintervall 4 till 4000 ng
Produktlinje Quant-iT
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Detta analyskit levereras som två komponenter.
•Quant-iT 1 x dsDNA BR Working Solution kommer att skickas (vid omgivande förhållanden.)
• Quant-iT 1 x dsDNA BR lambda DNA-standarder kommer att skickas på våt is.