Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA-analyssatser, högkänslighet (HS) och brett spektrum (BR)
Produktkod. p-7235457
Change view
Analysera:
dsDNA Kvantifiering, brett spektrum
dsDNA Kvantifiering, hög känslighet
Kvantifieringsintervall:
0,2 till 100 ng
4 till 1000 ng
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Analysera Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
10164582 dsDNA Kvantifiering, hög känslighet 0,2 till 100 ng 1 uppsättning
10555213 dsDNA Kvantifiering, brett spektrum 4 till 1000 ng 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10164582 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33120
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mycket selektiv kvantifiering av dubbelsträngat DNA över RNA producerar Quant-iT dsDNA Assay Kits, hög känslighet och brett intervall, fluorescenssignaler som är linjära i intervallet 0,2-100 ng respektive 2-1000 ng DNA.
Utför dsDNA-kvantifiering enkelt och snabbt med Quant-iT dsDNA-analyskit. Både Quant-iT High-Sensitivity dsDNA Assay Kit och Quant-iT Broad-Range dsDNA Assay Kit tillhandahåller koncentrerade analysreagens, utspädningsbuffert och förutspädda DNA-standarder. Dessa DNA-analyssatser är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA över RNA, och inom intervallet 0,–2 100 ng DNA (för HS dsDNA-analyskitet) –och 4 1000 ng DNA (för BR dsDNA-analyskitet), är fluorescenssignalen linjär.
Quant-iT dsDNA High-Sensitivity Assay Kit och Quant-iT dsDNA Broad-Range Assay Kit gör DNA-kvantifiering enkel och exakt. Satsen tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda DNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset 1:200, ladda 200μ L i brunnarna på en mikroplatta, tillsätt 1 20–μ L prov, blanda och läs sedan av fluorescensen.
Analyserna är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA över RNA, och, inom intervallet 0,–2 100 ng för HS-analysen eller –4 1000 ng för BR-analysen, är fluorescenssignalen linjär med DNA. Analyserna utförs vid rumstemperatur och signalen är stabil i tre timmar. Vanliga föroreningar som salter, lösningsmedel, tvättmedel och protein tolereras väl i dessa analyser.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera dsDNA Kvantifiering, hög känslighet
Detektionsmetod Fluorescens
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Antal reaktioner 1000 analyser (200μ L analysvolym)
Kvantifieringsintervall 0,2 till 100 ng
Produktlinje Quant-iT
Kvantitet 1 kit