Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ Endotoxin Detection Assay Kit
Produktkod. 17942031
Change view
Kvantitet:
160 reaktioner
Förpackningsstorlek:
160 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17942031 160 reaktioner 160 reaktioner
1 options
Produktkod. 17942031 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q32892
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
De Invitrogen Quant-iT Endotoxin Detection Assay Kit är en känslig och lättanvänd fluorescerande endpoint-analys för användning på fluorescensmikroplattläsare som använder amebocytlysat för att kvantifiera endotoxin i protein-, peptid-, antikropps- eller nukleinsyraprover.
De Invitrogen Quant-iT Endotoxin Detection Assay Kit är en känslig och lättanvänd fluorescerande endpoint-analys för användning på fluorescensmikroplattläsare som använder amebocytlysat för att kvantifiera endotoxin i protein-, peptid-, antikropps- eller nukleinsyraprover. Amebocytlysat används i stor utsträckning som en enkel och känslig analys för detektering av endotoxin lipopolysackarid (LPS), membrankomponenten i gramnegativa bakterier.
Funktioner i Quant-iT Endotoxin Detection Assay Kit inkluderar:
•Mycket känslig med ett brett spektrum —detekterar så lite som 0,01 EU/ml till 10,0 EU/mL
•Specifik —ingen störning frånß -glukaner och lämpliga för ett brett urval av prover, inklusive protein, vaccin, plasmid, DNA och RNA
•Lätt att använda —det enkla arbetsflödet kräver en inkubation före mätning
Endotoxinnivåerna i proverna bestäms noggrant med hjälp av den medföljande endotoxinstandarden med känd koncentration som härrör från E. coli-stam O111: B4. Att bestämma endotoxinnivåer är viktigt för att bedöma effektiviteten av endotoxinborttagningsmetoder och förhindra endotoxisk chock, inflammation och/eller sepsis i vävnadsodlingsceller och djur injicerade med endotoxinkontaminerade proteiner.
När endotoxin möter amebocytlysatet resulterar en serie enzymatiska reaktioner i aktivering av faktor C, faktor B och pro-koaguleringsenzym. Det aktiverade enzymet katalyserar en klyvningshändelse i substratet för att producera en stark fluorescerande signal. Efter att reaktionen stoppats mäts den resulterande signalen på en fluorescensmikroplattläsare (t.ex. Varioskan LUX ). Korrelationen mellan fluorescerande signaler är proportionell mot endotoxinkoncentrationen i provet.
Anteckningar
• Kompatibel med Pierce Endotoxin-Free Plate Strips (kat. nr. A43888)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäcker Endotoxin
Formatera Kit
Kvantitet 160 reaktioner
Provtyp Protein, antikropp, plasmid, DNA, RNA