Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ mikroRNA analyskit
Produktkod. 15481234
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481234 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15481234 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q32882
Edge
Kvantifiera enkelt och exakt mikroRNA med Quant-iT microRNA Assay Kit, som detekterar miRNA i rena prover ner till nivåer så låga som 0,5 ng enligt det medföljande protokollet, och även i närvaro av mRNA. Analysen är mycket selektiv för mikroRNA över rRNA eller stort mRNA (> 1000 bp).
De Quant-iT™ microRNA Assay Kit möjliggör enkel och exakt kvantifiering av mikroRNA (miRNA), även i närvaro av vanliga föroreningar som salter, fria nukleotider, lösningsmedel, rengöringsmedel och protein. Analysen är mycket selektiv för mikroRNA över rRNA eller stort mRNA (>1000 bp). Även om reagenset inte är exklusivt selektivt för miRNA, har vi kunnat reproducerbart kvantifiera miRNA i rena prover vid nivåer så låga som 0,5 ng enligt det medföljande protokollet, även i närvaro av mRNA.
Funktioner av Quant-iT™ mikroRNA analyskit:
  • Detekterar noggrant så lite som 0,5 ng miRNA i en mikroplattabrunn
  • Kärndynamikområde 5 500 –ng/ml
  • Exakta resultat för provkoncentrationer från 50 ng/ml till μ100 g/ml
    De Quant-iT™ microRNA Assay Kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda miRNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset 1:200, ladda μ200 L i brunnarna på en mikroplatta, tillsätt 1 –20 μL prov, blanda och läs sedan av fluorescensen. Analysen utförs vid rumstemperatur och signalen är stabil i cirka 3 timmar. Eftersom analysen tolererar 1 –20 μL prov i en analysvolym på 200 μL, kan exakta resultat erhållas för initiala provkoncentrationer från 50 ng/ml 100 –g/μml.
    Vilken produkt ska man välja för mikroRNA-kvantifiering?
  • För 1 –20 prover: använda Qubit™ microRNA Assay Kit med Qubit™ Fluorometer
  • För 20 –2 000 prover: använd detta Quant-iT™ microRNA Assay Kit med mikroplattläsare
  • För> 2 000 prover: använda Quant-iT™ microRNA-reagens med mikroplattläsare
    Upptäck Qubit™ Fluorometer
    De Qubit™ 2.0 Fluorometer är Life Technologies’ andra generationens fluorometer designad för att fungera sömlöst med vår mycket specifika och känsliga Qubit™ kvantifieringsanalyser såväl som de analyser du skapar med den nya MyQubit särdrag.
    Introducerar MyQubit
    Ny firmware kallad 'MyQubit' låter dig skapa applikationer på några minuter med hjälp av parametrar som enkelt kan laddas upp till instrumentet med en USB köra, utan att ändra de befintliga analyserna. Alla nya Qubit™ 2.0-instrument är förinstallerade med det nya MyQubit firmware och befintliga ägare kan ladda ner firmware här: V3.10 nedladdning av fast programvara . Varje reagens eller analys som är spektralt kompatibel med Qubit™ hårdvara kan anpassas för användning med Qubit™ 2,0 fluorometer. Dessutom har vi utvecklat analyser som är redo att laddas ner, inklusive glukos- och kolesterolanalyser för forskning och läkemedelsupptäcktstillämpningar.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Analysera mikroRNA kvantifiering
    Detektionsmetod Fluorescens
    Excitation/Emission 498/518
    För användning med (utrustning) Fluorometer, mikroplattläsare
    Antal reaktioner 1000 x 200μ L-analyser
    Kvantifieringsintervall 1 till 100 ng
    Produktlinje Quant-iT
    Kvantitet 1 kit