Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit och Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens
Kvantitet:
1 kit
1 ml
Produkttyp:
Quant-iT OliGreen ssDNA-kit
Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
Beskrivning
Kvantifiera ssDNA enkelt med Quant-iT OliGreen ssDNA-analyssats och reagens. Detta analyskit och reagens möjliggör känslig kvantifiering av enkelsträngat DNA utan behov av ett högkoncentrerat prov. Så lite som 100 pg/ml kan kvantifieras med analyskitet eller Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Kvantifiera ssDNA och andra oligonukleotider noggrant och utan behov av ett högkoncentrerat prov med Quant-iT OliGreen ssDNA Assay Kit och Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens. Quant-iT OliGreen ssDNA-analyssatser innehåller en ultrakänslig, grönfluorescerande nukleinsyrafärgning för kvantifiering av oligonukleotider och enkelsträngat DNA (ssDNA) i lösning. De Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA-analysreagens gör det möjligt för forskare att kvantifiera så lite som 1 ng/ml oligonukleotid eller ssDNA (200 pg i en 200μ L analysvolym) med en fluorescensmikroplattläsare som använder fluoresceinexcitation och emissionsvåglängder. Denna känslighet överstiger den som uppnås med absorbansmetoder med 10 000 gånger.
Förutom färgämnet OliGreen ssDNA Assay Kit innehåller buffert och en oligonukleotidstandard. De OliGreen reagens finns också som fristående Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Förutom färgämnet OliGreen ssDNA Assay Kit innehåller buffert och en oligonukleotidstandard. De OliGreen reagens finns också som fristående Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Antal reaktioner | 200 analyser (2 ml analysvolym) |
| Kvantifieringsintervall | 200 sidor till 2μ g |
| Produktlinje | OLIGREEN, Quant-iT |
| Produkttyp | Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens |
| Kvantitet | 1 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |