Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit och Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens
Beskrivning
Innehåller
Satsen innehåller en ultrakänslig, grönfluorescerande nukleinsyrafärgning, buffert och en oligonukleotidstandard. OliGreen reagens finns även separat (kat.nr. O7582).
Kvantifiera ssDNA enkelt med Quant-iT OliGreen ssDNA-analyssats och reagens. Detta analyskit och reagens möjliggör känslig kvantifiering av enkelsträngat DNA utan behov av ett högkoncentrerat prov. Så lite som 100 pg/ml kan kvantifieras med analyskitet eller Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Förutom färgämnet OliGreen ssDNA Assay Kit innehåller buffert och en oligonukleotidstandard. De OliGreen reagens finns också som fristående Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Antal reaktioner | 200 analyser (2 ml analysvolym) |
| Kvantifieringsintervall | 200 sidor till 2μ g |
| Produktlinje | OLIGREEN, Quant-iT |
| Produkttyp | Quant-iT OliGreen ssDNA-kit |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |