Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA-analyssatser och dsDNA-reagens
Beskrivning
Uppnå exakta och exakta dsDNA-koncentrationsmätningar över ett brett dynamiskt område med Quant-iT Picogreen dsDNA-analyskit och dsDNA-reagens. Picogreen-analyser är kompatibla med de flesta mikroplattläsare och fluorometrar.
Detektera snabbt så lite som 0,25 pg/uL dsDNA, även i närvaro av ssDNA, RNA och fria nukleotider, med PicoGreen dsDNA kvantifieringsanalys och reagens. Analysen är linjär över tre storleksordningar och har litet sekvensberoende, vilket gör att du kan mäta DNA från många källor exakt, inklusive genomiskt DNA, viralt DNA, miniprep-DNA eller PCR-amplifieringsprodukter.
PicoGreen dsDNA kvantifieringsreagenser är
- Betydligt känsligare än UV-absorbansavläsningar, vilket sparar värdefulla provmängder
- Specifik för dsDNA i närvaro av RNA
- Lätt att använda—tillsätt bara färgämneslösningen till provet, inkubera fem minuter och läs av
- Lämplig för användning i 96- och 384-brunnsplattor
- Kompatibel med de flesta fluorescensbaserade mikroplattläsare och fluorometrar
- Picogreens ungefärliga fluorescensabsorptions-/emissionsmaxima är 502/523 nm, bundet till dsDNA
Tillämpningar
PicoGreen dsDNA-kvantifieringsreagenset och satser är idealiska för PCR-baserade analyser, mikroarrayprover, DNA-skadeanalyser, enzymaktivitetsanalyser, genomisk DNA-kvantifiering, mätning av dsDNA i komplexa blandningar, och viral DNA-kvantifiering.
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Antal reaktioner | 200 analyser (2 ml analysvolym) |
| Förpackningstyp | 1 x 1 ml flaska |
| Kvantifieringsintervall | 50 pg till 2μ g |
| Produktlinje | PICOGREEN, Quant-iT |
| Produkttyp | Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens |
| Kvantitet | 1 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |