Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA-analyssatser och dsDNA-reagens
Produktkod. 11559196
Change view
Kvantitet:
1 ml
1 ml kit
10 x 100μ L
10 x 100μ L kit
Produkttyp:
Quant-iT PicoGreen dsDNA-analyssats
Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens
Förpackningstyp:
1 x 1 ml flaska
10 x 100μ L rör
Förpackningsstorlek:
1000µL
1ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11559196 10 x 100μ L Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens 10 x 100μ L rör 1000µL
10545213 1 ml kit Quant-iT PicoGreen dsDNA-analyssats 1 x 1 ml flaska 1ml
10398702 10 x 100μ L kit Quant-iT PicoGreen dsDNA-analyssats 10 x 100μ L rör Varje
10535213 1 ml Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens 1 x 1 ml flaska 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11559196 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P11495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8900.00 SEK
    7386.65 SEK / 1000µL
    Save 1513.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detektera dsDNA selektivt från en mängd olika källor, och även i närvaro av ssDNA, RNA och fria nukleotider, med Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit och PicoGreen dsDNA Reagent.
Uppnå exakta och exakta dsDNA-koncentrationsmätningar över ett brett dynamiskt område med Quant-iT Picogreen dsDNA-analyskit och dsDNA-reagens. Picogreen-analyser är kompatibla med de flesta mikroplattläsare och fluorometrar.
Detektera snabbt så lite som 0,25 pg/uL dsDNA, även i närvaro av ssDNA, RNA och fria nukleotider, med PicoGreen dsDNA kvantifieringsanalys och reagens. Analysen är linjär över tre storleksordningar och har litet sekvensberoende, vilket gör att du kan mäta DNA från många källor exakt, inklusive genomiskt DNA, viralt DNA, miniprep-DNA eller PCR-amplifieringsprodukter.
PicoGreen dsDNA kvantifieringsreagenser är
  • Betydligt känsligare än UV-absorbansavläsningar, vilket sparar värdefulla provmängder
  • Specifik för dsDNA i närvaro av RNA
  • Lätt att använda—tillsätt bara färgämneslösningen till provet, inkubera fem minuter och läs av
  • Lämplig för användning i 96- och 384-brunnsplattor
  • Kompatibel med de flesta fluorescensbaserade mikroplattläsare och fluorometrar
  • Picogreens ungefärliga fluorescensabsorptions-/emissionsmaxima är 502/523 nm, bundet till dsDNA
Tillämpningar
PicoGreen dsDNA-kvantifieringsreagenset och satser är idealiska för PCR-baserade analyser, mikroarrayprover, DNA-skadeanalyser, enzymaktivitetsanalyser, genomisk DNA-kvantifiering, mätning av dsDNA i komplexa blandningar, och viral DNA-kvantifiering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 500/525
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Antal reaktioner 200 analyser (2 ml analysvolym)
Förpackningstyp 10 x 100μ L rör
Kvantifieringsintervall 50 pg till 2μ g
Produktlinje PICOGREEN, Quant-iT
Produkttyp Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens
Kvantitet 10 x 100μ L