Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen ReadyPlate
Produktkod. 30284697
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunns ReadyPlate
Produktkod. Kvantitet
30284697 1 x 96-brunns ReadyPlate
1 options
Produktkod. 30284697 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P32705
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Quant-iT PicoGreen ReadyPlate är en förladdad 96-brunnsplatta som erbjuder en snabb, ultrasensitiv och selektiv metod för dubbelsträngad DNA-kvantifiering. Plattan är förfylld med buffert och PicoGreen reagens, som uppvisar ljusgrön fluorescens vid bindning till DNA.
Det strömlinjeformade analysprotokollet kräver att användarna helt enkelt hydrerar brunnarna, lägger till de medföljande standarderna och användarproverna samt inkuberar i två minuter innan fluorescerande mätning. Detta format tillåter användare att kvantifiera 0,2 –200 ng DNA (0,002 –2 ng/μl vid användning av 100 μl-prover).
Quant-iT PicoGreen ReadyPlate är idealisk för att kvantifiera små mängder DNA för många tillämpningar, inklusive syntetisering av cDNA för biblioteksproduktion, kvantifiering av DNA-bibliotek för nästa generations sekvensering och renning av DNA-fragment för subkloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Fluorescens
Formatera Sats
Etikett eller färgämne Andra etiketter eller färgämnen
Slutlig produkttyp DNA
Provtyp DNA
Märkningsmål DNA
Produkttyp Förfylld mikroplåt
Kvantitet 1 x 96-brunns ReadyPlate