Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA-analyssatser och Quant-iT RNA HS-reagens
Produktkod. 10174582
Change view
Kvantitet:
1 000 analyser
1 kit
1000 analyser
Analysera:
RNA-kvantifiering
RNA-kvantifiering, brett spektrum
RNA-kvantifiering, utökat intervall
Kvantifieringsintervall:
20 till 1000 ng
200 till 10 000 ng
5 till 100 ng
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Analysera Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
10174582 1 kit RNA-kvantifiering 5 till 100 ng 1 uppsättning
10582894 1 000 analyser RNA-kvantifiering, brett spektrum 20 till 1000 ng Varje
15888957 1000 analyser RNA-kvantifiering, utökat intervall 200 till 10 000 ng Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174582 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33140
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uppnå mycket selektiv och exakt kvantifiering av RNA-prover med hög överflöd med de fluorescerande Quant-iT RNA-reagens- och analyssatserna. Dessa kit är mycket selektiva för RNA över dubbelsträngat DNA och ger tillräckligt med material för minst 2000 analyser i ett 96-brunnars mikroplattor.
Möjliggör enkel och exakt RNA-kvantifiering med Quant-iT RNA Assay Kit, som också finns i breda intervall (BR) och utökade intervall (XR) konfigurationer, såväl som ett fristående högkänslighetsreagens (HS). Dessa Quant-iT RNA-kvantifieringskit är mycket selektiva för RNA över dsDNA och kan användas för att generera fluorescensbaserade linjära detektionsintervall av RNA.
Quant-iT RNA-reagens- och analyssats
Quant-iT RNA-reagens- och analyssatsen gör RNA-kvantifiering enkel och exakt. Kitet tillhandahåller koncentrerat analysreagens, utspädningsbuffert och förutspädda RNA-standarder. Analysen är mycket selektiv för RNA över dubbelsträngat DNA och ger ett dynamiskt område på 5-100 ng RNA.
Quant-iT RNA BR (Bred Range) Assay Kit Quant-
iT RNA BR (Broad Range) Assay Kit tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med hög förekomst. Medan det ursprungliga Quant-iT RNA-kitet har stor känslighet, är Quant-iT RNA Broad Range-kitet idealiskt för mikroarrayprover där koncentrationen av RNA är högre. Analysen är mycket selektiv för RNA över dubbelsträngat DNA och ger ett dynamiskt område på 20-1000 ng RNA.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med hög förekomst. Analysen är mycket selektiv för RNA och kvantifierar inte DNA, protein eller fria nukleotider. Analyssatsen är utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 10 ng/μ L till 10 000 ng/μ L beroende på provvolym, vilket ger ett linjärt detektionsområde på 200 –10 000 ng.
För varje analys, späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt provet (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt) och läs av koncentrationen med en fluorescensbaserad mikroplattläsare. Vanliga föroreningar, såsom salter, fria nukleotider, lösningsmedel, tvättmedel och protein, tolereras väl.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera RNA-kvantifiering
Detektionsmetod Fluorescens
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Antal reaktioner 1000 reaktioner (200μ L analysvolym)
Kvantifieringsintervall 5 till 100 ng
Produktlinje Quant-iT
Kvantitet 1 kit