Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA-analyssatser och Quant-iT RNA HS-reagens
Beskrivning
Möjliggör enkel och exakt RNA-kvantifiering med Quant-iT RNA Assay Kit, som också finns i breda intervall (BR) och utökade intervall (XR) konfigurationer, såväl som ett fristående högkänslighetsreagens (HS). Dessa Quant-iT RNA-kvantifieringskit är mycket selektiva för RNA över dsDNA och kan användas för att generera fluorescensbaserade linjära detektionsintervall av RNA.
Quant-iT RNA-reagens- och analyssatsen gör RNA-kvantifiering enkel och exakt. Kitet tillhandahåller koncentrerat analysreagens, utspädningsbuffert och förutspädda RNA-standarder. Analysen är mycket selektiv för RNA över dubbelsträngat DNA och ger ett dynamiskt område på 5-100 ng RNA.
Quant-iT RNA BR (Bred Range) Assay Kit Quant-
iT RNA BR (Broad Range) Assay Kit tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med hög förekomst. Medan det ursprungliga Quant-iT RNA-kitet har stor känslighet, är Quant-iT RNA Broad Range-kitet idealiskt för mikroarrayprover där koncentrationen av RNA är högre. Analysen är mycket selektiv för RNA över dubbelsträngat DNA och ger ett dynamiskt område på 20-1000 ng RNA.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med hög förekomst. Analysen är mycket selektiv för RNA och kvantifierar inte DNA, protein eller fria nukleotider. Analyssatsen är utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 10 ng/μ L till 10 000 ng/μ L beroende på provvolym, vilket ger ett linjärt detektionsområde på 200 –10 000 ng.
För varje analys, späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt provet (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt) och läs av koncentrationen med en fluorescensbaserad mikroplattläsare. Vanliga föroreningar, såsom salter, fria nukleotider, lösningsmedel, tvättmedel och protein, tolereras väl.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | RNA-kvantifiering, utökat intervall |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Kvantifieringsintervall | 200 till 10 000 ng |
| Produktlinje | Quant-iT |
| Kvantitet | 1000 analyser |
| Frakt skick | Torr is |