Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA HS-reagens
Produktkod. 15401244
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401244 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15401244 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q32884
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Quant-iT™ RNA HS-reagens
De Quant-iT™ RNA HS Reagent gör RNA-kvantifiering enkel och exakt, med ett linjärt detektionsområde –på 5 100 ng i provvolymer på –1 μ20 l och selektivitet för RNA, även i närvaro av lika mycket DNA. Med hjälp av det medföljande protokollet tillhandahåller detta koncentrerade analysreagens tillräckligt med material för att utföra minst 2000 analyser i ett 96-brunnars mikroplattaformat. Analysen utförs vid rumstemperatur och signalen är stabil i cirka 3 timmar. Vanliga föroreningar, såsom salter, lösningsmedel, tvättmedel och protein tolereras väl i analysen.
Viktiga egenskaper hos Quant-iT™ RNA HS-reagens:
  • Detekterar noggrant så lite som 2 ng RNA i en mikroplattabrunn
  • Kärndynamikområde på –5 100 ng
  • Ungefärliga fluorescensexcitations-/emissionsmaxima på 644/673 nm
    Ytterligare alternativ för RNA-kvantifiering:
  • För –1 20 prover: använd Qubit™ RNA Assay Kit med Qubit™ Fluorometer
  • För 20 –2 000 prover: använda Quant-iT™ RNA-analyssats med fluorescerande mikroplattläsare
    Upptäck Qubit™ Fluorometer
    De Qubit™ 2.0 Fluorometer är Life Technologies’ andra generationens fluorometer designad för att fungera sömlöst med vår mycket specifika och känsliga Qubit™ kvantifieringsanalyser såväl som de analyser du skapar med den nya MyQubit särdrag.
    Introducerar MyQubit
    Ny firmware kallad 'MyQubit' låter dig skapa applikationer på några minuter med hjälp av parametrar som enkelt kan laddas upp till instrumentet med en USB köra, utan att ändra de befintliga analyserna. Alla nya Qubit™ 2.0-instrument är förinstallerade med det nya MyQubit firmware och befintliga ägare kan ladda ner firmware här: V3.10 nedladdning av fast programvara . Varje reagens eller analys som är spektralt kompatibel med Qubit™ hårdvara kan anpassas för användning med Qubit™ 2,0 fluorometer. Dessutom har vi utvecklat analyser som är redo att laddas ner, inklusive glukos- och kolesterolanalyser för forskning och läkemedelsupptäcktstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Quant-iT™ RNA HS-reagens, 1mL, FFPE & fasta prover, RNA-provtyp, förvaras vid 2 till 8 °C, för användning med fluorometer, mikroplattläsare
Densitet 0,57 vid 645 nm
Provtyp Vävnad (FFPE), totalt RNA, mRNA
Formulering Vätska
För användning med (applikation) DNA & RNA rening & analys, nukleinsyra kvantifiering, RNA kvantifiering
För användning med (utrustning) Fluorometer, mikroplattläsare
Produkttyp Quant-iT™ RNA HS-reagens
Kvantitet 1 ml