Läs mer
Thermo Scientific™ QuantaBlu™ Fluorogent Peroxidas Substrat Kit
Produktkod. 10063933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
530 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10063933 530 ml Varje
1 options
Produktkod. 10063933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15169
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför stoppade, icke-avbrutna och kinetiska analyser med detta lösliga fluorogena (kemifluorescerande) peroxidassubstrat för ELISA .
Thermo Scientific™ QuantaBlu Fluorogent peroxidassubstrat är ett lösligt fluorogent (kemifluorescerande) substrat för detektion av peroxidasaktivitet i ELISA metoder.
Ytterligare information och onlinebeställning
I närvaro av aktivt peroxidas arbetslösningen av QuantaBlu Substrat producerar en blå fluorescerande produkt som kan kvantifieras genom fluorometri i mikroplattor eller kyvetter. Fluorometrisk-baserad detektion har ett stort dynamiskt område, vilket övervinner begränsningarna med att använda spektrofotometri för att mäta kolorimetriska substrat. Den blå fluorescerande produkten är inte känslig för ljus och fotobleker inte. QuantaBlu Fluorogent peroxidassubstrat är stabilt, mycket känsligt, producerar höga signal-brus-förhållanden och möjliggör ett brett dynamiskt detektionsområde för peroxidasaktivitet. Detta substrat är också flexibelt och kan användas för stoppade, oavbrutna och kinetiska analyser. Inkubation för stoppade och oavbrutna analyser kan utföras mellan 5 och 90 minuter vid antingen rumstemperatur (RT) eller 37 °C. De QuantaBlu NS/K Substratformulering kan integreras i robotbaserade analyser och är designad för analyser som inte behöver stoppas.
Höjdpunkter:
  • Mer känslig än TMB, OPD eller ABTS substrat
  • Flexibla stoppade, oavbrutna eller kinetiska analyser möjliga
  • Stort dynamiskt område (4 log peroxidas koncentrationsområde)
  • Utmärkt stabilitet; arbetslösningen är stabil i 24 timmar
  • Stora stockar skiftar; excitations-/emissionsmaxima på 325nm/420nm (intervall på 315-345/370-460)
  • Fotobleker inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QuantaBlu Fluorogent peroxidassubstrat
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 530 ml
Detektionsmetod Fluorescerande
Produktlinje QuantaBlu
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 275 ml 1X arbetslösning för nonstop assay (2750 brunnar med 100 μl per brunn) eller 250 ml 1X arbetslösning vid användning 1:1 med stopplösning (2500 brunnar vid 100 μl per brunn)
• QuantaBlu Substratlösning, 250 ml
QuantaBlu • peroxidlösning, 30 ml• QuantaBlu
stopplösning, 250 ml
lagring vid 4 °C.