Läs mer
Thermo Scientific™ QuantaRed™ Förbättrad kemifluorescerande HRP-substratsats
Produktkod. 10053933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
110 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10053933 110 ml Varje
1 options
Produktkod. 10053933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15159
 Begränsad artikel
I lager
Aktivera känslighet jämförbar med förbättrad kemiluminescens (ECL ) med det känsligaste lysröret ELISA substrat för peroxidas (HRP).
Thermo Scientific™ QuantaRed Förbättrat kemifluorescerande HRP-substrat är det känsligaste fluorescerande ämnet ELISA substrat, vilket ger en känslighet jämförbar med förbättrad kemiluminescens.
QuantaRed Förbättrat kemifluorescerande HRP-substrat möjliggör högutbyte och känslig fluorescerande och kolorimetrisk detektering av peroxidasaktivitet i ELISA formatera. QuantaRed Substrate använder en patentskyddad teknologi för att öka fluorescensutbytet och känsligheten hos den väldokumenterade ADHP (10-acetyl-3,7-dihydroxifenoxazin) kemifluorescensreaktionen. ADHP är en icke-fluorescerande förening som reagerar med pepparrotsperoxidas (HRP) för att producera resorufin, en löslig, högfluorescerande reaktionsprodukt (excitation/emission ca. 570/585nm). Resorufinens långa våglängdsemission minimerar störningar från autofluorescensen med låg våglängd (blå och grön), vilket gör den till ett idealiskt substrat för att kvantifiera målmolekyler i biologiska prover. Dessutom är den färgade reactopm-produkten av QuantaRed Substrat kan mätas spektrofotometriskt vid 570 nm.
Höjdpunkter:
  • Känslig– låg pikogram till femtogram detektion
  • Rödskiftad– mindre interferens från autofluorescens genererad av biologiska prover
  • Bekväm– kompatibel med befintliga filterset, inget behov av att köpa speciella filterset
  • Komplett– lätt att använda; inga buffertar att framställa eller reagenspulver att lösa upp
  • Flexibel– effektiv stopplösning resulterar i stabil signal i minst 4 timmar
  • Mångsidig– producerar en stark signal för enkel fluorometrisk eller kolorimetrisk mätning
Anmärkning:
Utjämna alla reagenser till rumstemperatur före användning. Temperaturen kan påverka reaktionskinetiken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 110 ml
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje QuantaRed
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 960 brunnar (10 x 96-brunnars plattor) vid 100μ L arbetslösning per brunn
• QuantaRed ADHP-koncentrat, 1 ml
• QuantaRed Enhancer Solution, 50 ml
• QuantaRed Stabil peroxidlösning, 50 ml
• QuantaRed Stopplösning, 10 mL Förvaras
vid 4 °C.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • QuantaRed Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aliphatic carboxylicacid, trometamol