Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Bacillus spizzenii ATCC™ 6633™
Produktkod. 12677689
Change view
Beskrivning:
Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Produktkod. Beskrivning
12677689 Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
1 options
Produktkod. 12677689 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4731221
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™Bacillus spizzeniiATCC™ 6633™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska, redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU) i ett enda 0,3 ml inokulum
Beställningsvarningar:
1 test/rekonstituerad injektionsflaska, 10 tester/sats
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 6633TM*
Beskrivning Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Formatera Quanti-Cult
Produkttyp Bactidisk
Målorganismklass Gram-positiva stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 10 Test/Kit
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.