Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Produktkod. 12965993
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12965993 100 tester/sats 10 tester
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12965993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4711100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Innehåller
10 flaskor (100 tester)
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Aspergillus brasiliensisATCC™ 16404™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 16404TM*
Beskrivning Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Svampar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 tester (10 injektionsflaskor x 10 tester st.)
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar WLRI 034(120) [CBS 733.88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.