Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Produktkod. 12975993
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12975993 100 tester/sats 10 tester
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12975993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4711221
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 6633TM*
Beskrivning Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Gram-positiva stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.