Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Produktkod. 12985993
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12985993
Brand: Thermo Scientific™ R4711300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Brevundimonas diminutaATCC™ 19146™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad injektionsflaska
  • 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 19146TM*
Beskrivning Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Gram-positiva stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar FDA-stam PCI 818 [CCUG 24715, DSM 1635, LMG 10743]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.