Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Burkholderia cenocepaciaATCC™ BAA-245™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer. Det är den rekommenderade stammen för att stödja QC-testning för icke-sterila produkter som beskrivs i US Pharmacopeia kapitel 60.
- Ingen seriell spädning krävs
- Levererar< 100 kolonibildande enheter (CFU) i ett enda 0,1 ml inokulum
- 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
- Klar för rehydrering
- För användning i metoder för kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | ATCC™ BAA-245™ |
| Beskrivning | Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™ |
| Formatera | Quanti-Cult Plus™ |
| Produkttyp | Bactidisk |
| Målorganismklass | Gramnegativa stavar |
| Testtyp | Kvantitativ kvalitetskontroll |
| För användning med (applikation) | Farmaceutisk |
| Förpackningstyp | 100 test/sats |
| Kvantitet | 100 tester/sats |
| Stambeteckningar | LMG 16656 |
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.