Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Produktkod. 12966027
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12966027 100 tester/sats 10 tester
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12966027 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4715220
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Burkholderia cepaciaATCC™ 25416™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 25416TM*
Beskrivning Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.