Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Produktkod. 16824863 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Produktkod. Kvantitet
16824863 100 tester/sats
1 options
Produktkod. 16824863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4715222
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalitetskontroll att följa USP kapitel 60
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Burkholderia multivoransATCC™ BAA-247™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer. Det är den rekommenderade stammen för att stödja QC-testning för icke-sterila produkter som beskrivs i US Pharmacopeia kapitel 60.
Ingen seriell spädning krävs.
  • Levererar< 100 kolonibildande enheter (CFU) i ett enda 0,1 ml inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Inkluderar:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® ATCC™ BAA-247™
Beskrivning Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Formatera Quanti-Cult Plus™
Produkttyp Bactidisk
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
För användning med (applikation) Farmaceutisk
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar LMG 13010, CCUG 34080, CIP 105495, DSM 13243, NCTC 13007
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.