Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™
Produktkod. 12995993
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12995993 100 tester/sats 10 tester
1 options
Produktkod. 12995993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4711503
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Candida albicansATCC™ 10231™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Beställningsvarningar:
Ger 10 tester/rekonstituerad injektionsflaska, 100 tester/sats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 10231TM*
Beskrivning Candida albicans ATCC™ 10231™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Svampar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar 3149 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48,72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.