Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium Sporogenes ATCC™ 11437™ - 100 prov/pk
Produktkod. 12926003
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12926003 100 tester/sats 10 tester
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12926003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4711703
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Clostridium sporogenesATCC™ 11437™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Beställningsvarningar:
Levereras med 10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 11437TM*
Beskrivning Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Anaerober
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.