Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Produktkod. 13137876
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13137876 100 tester/sats Paket med 10
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 13137876 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4711700
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Clostridium sporogenesATCC™ 19404™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Beställningsvarningar:
Levereras med 10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 19404TM*
Beskrivning Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Anaerober
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.