Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™
Produktkod. 12956037
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12956037 100 tester/sats Paket med 10
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12956037 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4717030
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Enterococcus faecalisATCC™ 29212™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar mindre än 100 kolonibildande enheter (CFU) i ett enda 0,1 ml inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 29212TM*
Beskrivning Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Cocci
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.