Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Produktkod. 12966037
Change view
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
12966037 10-pack Paket med 10
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12966037 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4717050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10045.00 SEK
    9407.18 SEK / Paket med 10
    Save 637.82 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Escherichia coliATCC™ 25922™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 25922™*
Beskrivning Escherichia coli ATCC™ 25922™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Escherichia coli
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Kvantitet 10-pack
Stambeteckningar FDA-stam Seattle 1946; DSM 1103; NCIB 12210
Art Escherichia art
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.