Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterca subsp. enterca serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Produktkod. 15191917
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15191917 100 tester/sats Paket med 100
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 15191917 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4716000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Salmonella enterica subsp. enterica serovar TyphimuriumATCC™ 14028™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar mindre än 100 kolonibildande enheter (CFU) i ett enda 0,1 ml inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 14028TM*
Beskrivning Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar CDC 6516-60
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.