Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Beskrivning
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
- Ingen seriell spädning krävs
- Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
- Klar för rehydrering
- För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | NCTC 6017 |
| Beskrivning | Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017 |
| Formatera | Quanti-Cult Plus |
| Produkttyp | Organismer för kvalitetskontroll |
| Målorganismklass | Gramnegativa stavar |
| Testtyp | Kvantitativ kvalitetskontroll |
| Förpackningstyp | 100 test/sats |
| Kvantitet | 100 tester/sats |
| Stambeteckningar | CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80,39] |
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.