Läs mer
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Produktkod. 12926037
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12926037 100 tester/sats Paket med 10
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12926037 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4717000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Få snabb och exakt identifiering av mikrobiologiska organismer med riktiga biologiska organismer som växer på färskt berikade mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Streptococcus pyogenesATCC™ 19615™ levereras som en film av konserverade mikroorganismer på insidan av locket på en plastflaska redo för rehydrering och användning i kvalitetskontrollprocedurer.
  • Ingen seriell spädning krävs
  • Levererar <100 kolonibildande enheter (CFU:er) i ett enda 0,1 ml-inokulum
  • 10 tester/rekonstituerad flaska; 100 tester/sats
  • Klar för rehydrering
  • För användning i metoder för kvalitetskontroll
Innehåller:
10 flaskor med konserverade organismer och 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 19615TM*
Beskrivning Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Formatera Quanti-Cult Plus
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Cocci
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 100 test/sats
Kvantitet 100 tester/sats
Stambeteckningar WDCM00013, Bruno [CIP 104226]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.